Learn More
Acide boronique de benzène4-(Boc-amino), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11402160
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11402160 1 g 1g
11412160 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11402160 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28799.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 380430-49-9 | C11H16BNO4 | 237.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 380430-49-9
Formule moléculaire C11H16BNO4
Poids moléculaire (g/mol) 237.06
Numéro MDL MFCD02093054
Clé InChI UBVOLHQIEQVXGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-boc-aminophenyl boronic acid, 4-n-boc-amino phenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino phenyl boronic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino phenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonyl aminophenylboronic acid, 4-boc-amino benzeneboronic acid, 4-aminobenzeneboronic acid, n-boc protected, 4-tert-butoxycarbonyl amino phenylboronic acid, 4-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino phenyl boronic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino phenyl boronic acid
CID PubChem 3613184
Nom IUPAC Acide [4-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]phényl]boronique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Boc-amino)benzeneboronic acid
Point de fusion ∽200°C (decomposition)
Quantité 1 g
Poids de la formule 237.06
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.