Learn More
Acide boronique de benzène4-(Boc-amino), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11412160
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11412160 5 g 5g
11402160 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11412160 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28799.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 380430-49-9 | C11H16BNO4 | 237.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 380430-49-9
Formule moléculaire C11H16BNO4
Poids moléculaire (g/mol) 237.06
Numéro MDL MFCD02093054
Clé InChI UBVOLHQIEQVXGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-boc-aminophenyl boronic acid, 4-n-boc-amino phenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino phenyl boronic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino phenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonyl aminophenylboronic acid, 4-boc-amino benzeneboronic acid, 4-aminobenzeneboronic acid, n-boc protected, 4-tert-butoxycarbonyl amino phenylboronic acid, 4-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino phenyl boronic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino phenyl boronic acid
CID PubChem 3613184
Nom IUPAC Acide [4-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]phényl]boronique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Boc-amino)benzeneboronic acid
Point de fusion ∽200°C (decomposition)
Quantité 5 g
Poids de la formule 237.06
Pourcentage de pureté 97%