Learn More
Ester pinacol 4-(Boc-amino)benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11385465
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11385465 5 g 5g
11375465 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11385465 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19653.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 330793-01-6 | C17H26BNO4 | 319.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 330793-01-6
Formule moléculaire C17H26BNO4
Poids moléculaire (g/mol) 319.21
Numéro MDL MFCD02179439
Clé InChI HSJNIOYPTSKQBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-n-boc-amino phenylboronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 4-boc-amino benzeneboronic acid pinacol ester, tert-butyl n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 4-boc-amino phenylboronic acid pinacol cyclic ester, 4-boc-aminophenylboronic acid, pinacol ester, 4-tert-butoxycarbonyl aminophenylboronic acid, pinacol ester, tert-butyl n-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenylcarbamate
CID PubChem 2734617
Nom IUPAC tert-butyl N-[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2 -yl)phényl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester
Point de fusion 169°C to 170°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 319.21
Pourcentage de pureté 97%