Learn More
4-(boc-amino)indole-3-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15440359
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
250 mg
1 g
missing translation for 'unitSize':
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité missing translation for 'unitSize'
15440359 250 mg 250mg
15430359 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15440359 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H63587.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 885266-77-3 | C14H16N2O3 | 260.293 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 885266-77-3
Formule moléculaire C14H16N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 260.293
Numéro MDL MFCD04973990
Clé InChI XKYBSNNENLRYPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 3-formyl-1h-indol-4-ylcarbamate, tert-butyl n-3-formyl-1h-indol-4-yl carbamate, 3-formyl-indol-4-yl-carbamic acid tert-butyl ester, 3-formyl-1h-indol-4-yl-carbamic acid tert-butyl ester
CID PubChem 24720953
Nom IUPAC N-(3-formyl-1H-indol-4-yl)carbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=CC2=C1C(=CN2)C=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-(Boc-amino)indole-3-carboxaldehyde
Quantité 250 mg
Poids de la formule 260.29
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.