Learn More
4-(Boc-amino)phénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15481958
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15481958 5 g 5g
15491958 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15481958 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55645.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 54840-15-2 | C11H15NO3 | 209.245 g/mol
4-(Boc-amino)phenol, is used to protect amine in the solid phase synthesis of peptides, used to produce [4-(tert-butyl-dimethyl-silanyloxy)-phenyl]-carbamic acid tert-butyl ester at ambient temperature. This reaction will need reagent imidazole and solvent dimethylformamide, CH2Cl2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-(boc-amino)phénol est utilisé pour protéger l’amine lors de la synthèse en phase solide de peptides utilisés pour produire de l’ester tert-butyl d’acide [4-(tert-butyl-diméthyl-silanyloxy)-phényl] carbamique à température ambiante. Cette réaction nécessite de l’imidazole réactif et du diméthylformamide de solvant, CH2 Cl2.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54840-15-2
Formule moléculaire C11H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 209.245
Numéro MDL MFCD00226573
Clé InChI YRQMBQUMJFVZLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-n-boc-aminophenol, tert-butyl 4-hydroxyphenyl carbamate, tert-butyl n-4-hydroxyphenyl carbamate, tert-butyl 4-hydroxyphenylcarbamate, 4-boc-amino phenol, n-boc-4-hydroxyaniline, 1,1-dimethylethyl 4-hydroxyphenyl carbamate, 4-tert-butoxycarbonylamino phenol, 4-hydroxy-phenyl-carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid, 4-hydroxyphenyl-, 1,1-dimethylethyl ester
CID PubChem 2756771
Nom IUPAC N-(4-hydroxyphényl)carbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Boc-amino)phenol
Point de fusion 143°C to 147°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 209.25
Pourcentage de pureté 97%