Learn More
4-(Boc-amino)tétrahydropyrane-4-acide carboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15407705
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15407705 250 mg 250mg
11486470 50 mg 50mg
11496470 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15407705 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27578.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 172843-97-9 | C11H19NO5 | 245.275 g/mol
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (15 g/l) (25°C)
Remarques
Stockez dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 172843-97-9
Formule moléculaire C11H19NO5
Poids moléculaire (g/mol) 245.275
Numéro MDL MFCD02683136
Clé InChI SPPDKPRJPFTBEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-boc-amino tetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-n-boc-amino-4-carboxytetrahydropyran, 4-tert-butoxycarbonyl amino tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino oxane-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxy carbonyl amino oxane-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbamoyl tetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxy carbonylamino-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carboxylic acid
CID PubChem 1268219
Nom IUPAC acide 4-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]oxane-4-carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCOCC1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Boc-amino)tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Point de fusion 157°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Soluble in water. (15g/L) (25°C)
Poids de la formule 245.27
Pourcentage de pureté 95%