Learn More
ester pinacol de l’acide4-(Boc-aminométhyl)-3-fluorobenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
4-(Boc-aminométhyl)-3-acide fluorobenzèneboronique généralement utilisé dans la synthèse de composés organiques.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Boc-aminomethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 351.22 |
| Pourcentage de pureté | 96% |