Learn More
4-(boc-aminométhyl)acide benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15499977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15499977 250 mg 250mg
15489977 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15499977 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53225.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 489446-42-6 | C12H18BNO4 | 251.09 g/mol
4-(Boc-aminomethyl)benzeneboronic acid is a boc protected phenyl boronic acid used for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-(Boc-aminométhyl)benzèneboronique est un acide phényl boronique protégé par le boc utilisé pour la recherche protéomique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 489446-42-6
Formule moléculaire C12H18BNO4
Poids moléculaire (g/mol) 251.09
Numéro MDL MFCD04115637
Clé InChI MUBGEKQUCSEECZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-n-boc-aminomethyl phenylboronic acid, 4-n-boc-amino methyl phenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino methyl phenyl boronic acid, 4-n-boc aminomethylphenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl phenylboronic acid, 4-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino methyl phenyl boronic acid, 4-boc-aminomethyl benzeneboronic acid, 4-aminomethyl benzeneboronic acid, n-boc protected, 4-tert-butoxycarbonylamino methyl phenylboronic acid
CID PubChem 3863163
Nom IUPAC Acide [4-[[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]méthyl]phényl]boronique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Boc-aminomethyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 204°C to 206°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 251.09
Pourcentage de pureté 97%