Learn More
(+/-)-4-Boc-pipérazine-2-acide carboxylique hydrate, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11377229
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11377229 5 g 5g
11367229 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377229 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27413.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
En tant que médicaments pharmaceutiques actifs et intermédiaires, les activités biologiques sont différentes.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128019-59-0
Formule moléculaire C10H18N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 230.26
Numéro MDL MFCD01076218
Clé InChI YRYAXQJXMBETAT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 4-tert-butoxycarbonyl piperazine-2-carboxylic acid, 4-boc-piperazine-2-carboxylic acid, n-4-boc-2-piperazinecarboxylic acid, 4-n-boc-piperazine-2-carboxylic acid, 1-boc-piperazine-3-carboxylic acid, 4-n-boc-piperazine-2-carboxylicacid, piperazine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, 4-boc piperazine-2-carboxylic acid, 4-tert-butoxylcarbonyl-piperazine-2-carboxylic acid, 4-boc-2-piperazinecarboxylic acid
CID PubChem 5175855
Nom IUPAC Acide 4-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pipérazine-2-carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCNC(C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-4-Boc-piperazine-2-carboxylic acid hydrate
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 230.26 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 95%