Learn More
4-bromo-1,1,2-trifluoro-1-butène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11393356
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11393356 10 g 10g
11303366 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11393356 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L12766.09
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 10493-44-4 | C4H4BrF3 | 188.975 g/mol
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene is used in organic synthesis, chemical research and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromo-1,1,2-trifluoro-1-butène est utilisé dans la synthèse organique, la recherche chimique et les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10493-44-4
Formule moléculaire C4H4BrF3
Poids moléculaire (g/mol) 188.975
Numéro MDL MFCD00039274
Clé InChI GQCQMFYIFUDARF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene, 4-bromo-1,1,2-trifluorobutene-1, 1-butene, 4-bromo-1,1,2-trifluoro, 1,1,2-trifluoro-4-bromobutene, acmc-20amo8, timtec-bb sbb006604, gqcqmfyifudarf-uhfffaoysa, 4-bromo-1,1,2-trifluorobutene., 3,4,4-trifluoro-3-butenyl bromide, 3,4,4-trifluorobut-3-enyl bromide
CID PubChem 66333
Nom IUPAC 4-bromo-1,1,2-trifluorobut-1-ène
SMILES C(CBr)C(=C(F)F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene
Densité 1.639
Point d’ébullition 95°C to 98°C
Point d’éclair 17°C (62°F)
Odeur Recognizable
Formule linéaire BrCH2CH2CF=CF2
Indice de réfraction 1.402
Quantité 10 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1840755
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 188.98
Pourcentage de pureté 98%