Learn More
4-bromo-1,2-dichlorobenzène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474073
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474073 100 g 100g
11454073 5 g 5g
11464073 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474073 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10314.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 18282-59-2 | C6H3BrCl2 | 225.89 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18282-59-2
Formule moléculaire C6H3BrCl2
Poids moléculaire (g/mol) 225.89
Numéro MDL MFCD00040849
Clé InChI CFPZDVAZISWERM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichlorobromobenzene, benzene, 4-bromo-1,2-dichloro, 3,4-dichlorophenyl bromide, 3,4-dichloro-1-bromobenzene, 4-bromo-1,2-dichloro-benzene, 5-bromdichlorbenzol, pubchem3611, acmc-1btol, 3,4-dichloro-bromobenzene
CID PubChem 29013
Nom IUPAC 4-bromo-1,2-dichlorobenzène
SMILES ClC1=CC=C(Br)C=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1,2-dichlorobenzene
Point de fusion 22°C to 25°C
Densité 1.781
Point d’ébullition 140°C to 142°C (30 mmHg)
Point d’éclair 87°C (188°F)
Quantité 100 g
Beilstein 1635735
Poids de la formule 225.91
Pourcentage de pureté ≥98%