Learn More
4-Bromo-1,2-diméthoxybenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene |
| CAS | 2859-78-1 |
| Formule moléculaire | C8H9BrO2 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 4-Bromo-veratrole, 1,2-Dimethoxy-4-bromobenzene, 1-Bromo-3,4-dimethoxybenzene, 3,4-Dimethoxy-1-bromobenzene, 3,4-Dimethoxybromobenzene, 3,4-Dimethoxyphenyl bromide, 4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene, 4-Bromo-2-methoxyanisole, 4-Bromoveratrole, Bromoveratrole, NSC 36284 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9BrO2/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(Br)cc1OC |
| Nom IUPAC | 4-bro-1,2-diméthoxybenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 217.06 |
| Poids de la formule | 215.9786 |