Learn More
4-Bromo-1,2-(méthylènedioxy)benzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10115660 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10115660 25 g Flacon en verre 25g
10117713 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10115660 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 307680250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2635-13-4 | C7H5BrO2 | 201.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2635-13-4
Formule moléculaire C7H5BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 201.02
Numéro MDL MFCD00005821
Clé InChI FBOYMIDCHINJKC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-1,2-methylenedioxy benzene, 5-bromobenzo d 1,3 dioxole, 4-bromo-1,2-methylenedioxybenzene, 1-bromo-3,4-methylenedioxy benzene, 3,4-methylenedioxybromobenzene, 5-bromo-2h-1,3-benzodioxole, 5-bromobenzo-1,3-dioxole, 5-bromo-benzo 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 5-bromo, 3,4-methylenedioxy bromobenzene
CID PubChem 75831
SMILES BrC1=CC=C2OCOC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1, 2-(methylenedioxy)benzene
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Orange-jaune
Densité 1.6600g/mL
Point d’ébullition 85°C to 86°C (1.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5820 to 1.584
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.66
Nom IUPAC 5-bromo-2H-1,3-benzodioxole
Poids de la formule 201.02
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide