Learn More
4-Bromo-1,2-(méthylènedioxy)benzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499016
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499016 500 g 500g
11389419 5 g 5g
11479016 25 g 25g
11489016 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11499016 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17906.36
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2635-13-4 | C7H5BrO2 | 201.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2635-13-4
Formule moléculaire C7H5BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 201.02
Numéro MDL MFCD00005821
Clé InChI FBOYMIDCHINJKC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-1,2-methylenedioxy benzene, 5-bromobenzo d 1,3 dioxole, 4-bromo-1,2-methylenedioxybenzene, 1-bromo-3,4-methylenedioxy benzene, 3,4-methylenedioxybromobenzene, 5-bromo-2h-1,3-benzodioxole, 5-bromobenzo-1,3-dioxole, 5-bromo-benzo 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 5-bromo, 3,4-methylenedioxy bromobenzene
CID PubChem 75831
SMILES BrC1=CC=C2OCOC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene
Densité 1.669
Point d’ébullition 228°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.584
Quantité 500 g
Beilstein 127407
Nom IUPAC 5-bromo-1,3-benzodioxole
Poids de la formule 201.02
Pourcentage de pureté 98%