Learn More
4-Bromo-1,2-méthylènedioxybenzène, TRC
Code produit 30340805
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30340805 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30340805 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6971531G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1,2-methylenedioxybenzene
CAS 2635-13-4
Formule moléculaire C7H5BrO2
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C7H5BrO2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3H,4H2
SMILES Brc1ccc2OCOc2c1
Nom IUPAC 5-bromo-1,3-benzodioxole
Poids moléculaire (g/mol) 201.02
Poids de la formule 199.9473