Learn More
4-Bromo-1,3-benzodioxole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10232972
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10232972 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10009171 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10232972 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC01710CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 6698-13-1
Formule moléculaire C7H5BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 201.019
Numéro MDL MFCD02681890
Clé InChI VZPMQHSDFWAZHP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2776189
Nom IUPAC 4-bromo-1,3-benzodioxole
SMILES C1OC2=C(O1)C(=CC=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1, 3-benzodioxole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 4-bromobenzo d 1,3 dioxole, 4-bromo-2h-1,3-benzodioxole, 4-bromo-benzo 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 4-bromo, 2,3-methylenedioxy-bromobenzene, 4-bromo-1,3-benzodioxol, methylene dioxy bromo-benzene, 1,3-benzodioxole,4-bromo, 4-bromanyl-1,3-benzodioxole, 1,3-benzodioxol-4-yl bromide
Poids de la formule 201.02
Pourcentage de pureté 97%