Learn More
Anhydride 4-bromo-1,8-naphtalique, TRC
Code produit 30336759
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30336759 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30336759 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6979305G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1,8-naphthalic Anhydride
CAS 81-86-7
Formule moléculaire C12 H5 Br O3
Quantité 5 g
Synonyme 6-Bromobenzo[de]isochromene-1,3-dione, 6-Bromo-1H,3H-naphtho[1,8-cd]pyran-1,3-dione, 8-Bromo-3-oxatricyclo[7.3.1.0 5,13]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaene-2,4-dione, 4-Bromonaphthalene-1,8-dicarboxylic Acid Anhydride
Formule InChI InChI=1S/C12H5BrO3/c13-9-5-4-8-10-6(9)2-1-3-7(10)11(14)16-12(8)15/h1-5H
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC=C(Br)C=3C=CC=C1C23
Nom IUPAC 8-bromo-3-oxatricyclo[7.3.1.05,13]trideca-1(12),5,7,9(13),10-pentaène-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 277.0703
Poids de la formule 275.9422