Learn More
4-Bromo-1-butanol (contient des quantités variables de THF), TRC
Code produit 30329455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30329455 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30329455 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6810805G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1-butanol
CAS 33036-62-3
Formule moléculaire C4H9BrO
Quantité 5 g
Synonyme 4-Bromobutan-1-ol, 4-bromobutanol, 4-Bromo-butan-1-ol, 1-Bromo-4-hydroxybutane, Tetramethylene bromohydrin, 1-bromobutan-4-ol, 4-bromo butan-1-ol
Formule InChI InChI=1S/C4H9BrO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-4H2
SMILES BrCCCCO
Nom IUPAC 4-bromobutan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 153.02
Poids de la formule 151.9837