Learn More
4-bromo-1-butène, 97 %
Code produit 15473027
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
Conditionnement:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15473027 50 g 50g
11444423 5 g 5g
11454423 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15473027 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10977.18
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 5162-44-7 | C4H7Br | 135,004 g/mol
Le 4-Brmo-1-butène est utilisé dans la préparation de l’acide 4-(3-butényloxy)benzoïque et du largazole. Il est également utilisé dans la double alkylation des lactamines suivie de la métathèse à fermeture par anneau de Grubbs pour produire de la gymnodimine. De plus, il sert de réactif dans la préparation des diènehydrazides.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Le 4-bromo-1-butène est utilisé dans la préparation de l’acide 4-(3-butényloxy)benzoïque et de la largazole. Il est également utilisé dans la double alkylation des lactamines suivie de la métathèse à fermeture par anneau de Grubbs pour produire de la gymnodimine. De plus, il sert de réactif dans la préparation des diènehydrazides.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, du benzène, de l’éther et de l’éthanol.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5162-44-7
Formule moléculaire C4H7Br
Numéro MDL MFCD00000258
Clé InChI DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-1-butene, 3-butenyl bromide, 1-butene, 4-bromo, 4-bromo-1-buten, 4-bromo-but-1-ene, homoallyl bromide, 1-bromo-3-butene, 4-bromobutene, 4-bromo-1 butene, sjphabijuh@
CID PubChem 21241
Nom IUPAC 4-bromobut-1-ene
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1-butene
Densité 1.33
Point d’ébullition 98°C to 100°C
Point d’éclair 1°C
Indice de réfraction 1.463
Quantité 50 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1098377
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with water,benzene,ether and ethanol.
SMILES BrCCC=C
Poids moléculaire (g/mol) 135.00
Poids de la formule 135
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromo-1-butene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromo-1-butene
RUO– À des fins de recherche uniquement