Learn More
4-bromo-1-butène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10543351 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 mL
25 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
missing translation for 'unitSize':
25mL
50mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Conditionnement missing translation for 'unitSize'
10543351 50 mL Flacon en verre 50mL
10523351 5 mL Flacon en verre 5mL
10533351 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10543351 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 173550500
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 5162-44-7 | C4H7Br | 135 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5162-44-7
Formule moléculaire C4H7Br
Poids moléculaire (g/mol) 135
Numéro MDL MFCD00000258
Clé InChI DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-1-butene, 3-butenyl bromide, 1-butene, 4-bromo, 4-bromo-1-buten, 4-bromo-but-1-ene, homoallyl bromide, 1-bromo-3-butene, 4-bromobutene, 4-bromo-1 butene, sjphabijuh@
CID PubChem 21241
Nom IUPAC 4-bromothi-1-ène
SMILES C=CCCBr
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1-butene
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Couleur Brun à incolore
Densité 1.3300g/mL
Point d’ébullition 98.0°C to 100.0°C
Point d’éclair 1°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCH2CH2CH=CH2
Indice de réfraction 1.4595 to 1.4635
Quantité 50 mL
Beilstein 01, I, 84
Gravité spécifique 1.33
Poids de la formule 135
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-1-butene
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.