Learn More
4-Bromo-1-butène, TRC
Code produit 30337610
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30337610 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30337610 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6818451G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1-butene
CAS 5162-44-7
Formule moléculaire C4H7Br
Quantité 1 g
Synonyme 1-Bromo-3-butene, 3-Butenyl bromide, 4-Bromobutene-1, Allylcarbinyl Bromide, Homoallyl Bromide
Formule InChI InChI=1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2H,1,3-4H2
SMILES BrCCC=C
Nom IUPAC 4-bromobut-1-ene
Poids moléculaire (g/mol) 135
Poids de la formule 133.9731