Learn More
Acétate de 4-bromo-1-butyle, TRC
Code produit 30336187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30336187 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30336187 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68196550G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1-butyl Acetate
CAS 4753-59-7
Formule moléculaire C6H11BrO2
Quantité 50 g
Synonyme 4-Bromo-1-butanol 1-Acetate, 4-Bromo-1-butanol Acetate, 1-Acetoxy-4-bromobutane, 4-Acetoxy-1-bromobutane, 4-Acetoxybutyl Bromide, 4-Bromo-1-acetoxybutane, 4-Bromo-1-butanol Acetate, 4-Bromobutyl Acetate, Acetic Acid 4-Bromobutyl Ester, NSC 33919
Formule InChI InChI=1S/C6H11BrO2/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-5H2,1H3
SMILES CC(=O)OCCCCBr
Nom IUPAC Acétate de 4-bromobut
Poids moléculaire (g/mol) 195.05
Poids de la formule 193.9942