Learn More
4-bromo-1-butyne, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15460108
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15460108 25 g 25g
15450108 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15460108 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53367.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 38771-21-0 | C4H5Br | 132.988 g/mol
4-Bromo-1-butyne is used for pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromo-1-butyne est utilisé pour les intermédiaires pharmaceutiques.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stockage recommandé au réfrigérateur. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38771-21-0
Formule moléculaire C4H5Br
Poids moléculaire (g/mol) 132.988
Numéro MDL MFCD10000883
Clé InChI XLYOGWXIKVUXCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-1-butyne, 1-bromo-3-butyne, 1-butyne, 4-bromo, 4-bromobutyne, 3-butynyl bromide, 1-bromo-3-butynol, 4-bromo-but-1-yne, acmc-1afup, 1-butyne, 4-bromo-6ci,9ci
CID PubChem 11073464
Nom IUPAC 4-bromobut-1-yne
SMILES C#CCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1-butyne
Densité 1.417
Point d’ébullition 110°C
Point d’éclair 24°C (75°F)
Formule linéaire HC≡CCH2CH2Br
Indice de réfraction 1.481
Quantité 25 g
Numéro UN UN1992
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 132.99
Pourcentage de pureté 97%