Learn More
4-Bromo-1-butyne, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromo-1-butyne |
| CAS | 38771-21-0 |
| Formule moléculaire | C4H5Br |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1-Bromo-3-butyne |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H5Br/c1-2-3-4-5/h1H,3-4H2 |
| SMILES | BrCCC#C |
| Nom IUPAC | 4-bromobut-1-yne |
| Poids moléculaire (g/mol) | 132.99 |