Learn More
4-Bromo-1-chloro-2-éthylbenzène, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349909
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11349909 25 g 25g
11339909 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11349909 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25613.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 289039-22-1 | C8H8BrCl | 219.506 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 289039-22-1
Formule moléculaire C8H8BrCl
Poids moléculaire (g/mol) 219.506
Numéro MDL MFCD00672954
Clé InChI ILQNJGBEXZUYOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-chloroethylbenzene, acmc-1cnam, 4-bromo-1-chloro-2-ethyl benzene, 4-bromo-1-chloro-2-ethyl-benzene
CID PubChem 44119401
Nom IUPAC 4-bromo-1-chloro-2-éthylbenzène
SMILES CCC1=C(C=CC(=C1)Br)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene
Quantité 25 g
Poids de la formule 219.51
Pourcentage de pureté ≥98%