Learn More
4-bromo-1-chloro-2-fluorobenzène98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429180
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11429180 25 g 25g
11419180 5 g 5g
11439180 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429180 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15745.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 60811-18-9 | C6H3BrClF | 209.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60811-18-9
Formule moléculaire C6H3BrClF
Poids moléculaire (g/mol) 209.44
Numéro MDL MFCD00042519
Clé InChI AGYWDGVTLKNTBS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-4-chloro-3-fluorobenzene, 3-fluoro-4-chlorobromobenzene, 2-fluoro-4-bromochlorobenzene, 2-chloro-5-bromofluorobenzene, 4-chloro-3-fluorobromobenzene, 5-bromo-2-chlorofluorobenzene, 4-bromo-1-chloro-2-fluoro-benzene, 4-bromo-2-fluorochlorobenzene, benzene, 4-bromo-1-chloro-2-fluoro, 3-fluoro-4-chloro-bromobenzene
CID PubChem 2724690
Nom IUPAC 4-bromo-1-chloro-2-fluorobenzène
SMILES FC1=C(Cl)C=CC(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1-chloro-2-fluorobenzene
Densité 1.71
Point d’ébullition 62°C to 64°C (9 mmHg)
Indice de réfraction 1.555
Quantité 25 g
Beilstein 2206649
Poids de la formule 209.45
Pourcentage de pureté 98%