Learn More
4-Bromo-1-indanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15453488
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15453488 10 g 10g
15443488 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15453488 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56937.09
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 15115-60-3 | C9H7BrO | 211.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15115-60-3
Formule moléculaire C9H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 211.06
Numéro MDL MFCD01719772
Clé InChI UVVYFYLSZIMKMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-1-indanone, 4-bromo-indan-1-one, 4-bromoindan-1-one, 4-bromo-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1-indanone, 4-bromo, 4-bromohydrindone-1, 1h-inden-1-one, 4-bromo-2,3-dihydro, 4-bromoindanone, 4-bromo indanone, 4-bromo-indanone
CID PubChem 98713
Nom IUPAC 4-bromo-2,3-dihydroinden-1-one
SMILES BrC1=CC=CC2=C1CCC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1-indanone
Point de fusion 95°C to 99°C
Quantité 10 g
Poids de la formule 211.06
Pourcentage de pureté 97%