Learn More
4-bromo-1-méthyl-1H-indole, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10728655
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10728655 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10728655 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC45810CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 590417-55-3
Formule moléculaire C9H8BrN
Poids moléculaire (g/mol) 210.07
Numéro MDL MFCD08435875
Clé InChI JZOSXTYDJPHXQD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-1-methyl-1h-indole, 4-bromo-1-methyl-indole, acmc-209m9m, 1h-indole,4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methylindole, 1h-indole, 4-bromo-1-methyl
CID PubChem 22558937
SMILES CN1C=CC2=C(Br)C=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1-methyl-1H-indole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC 4-bromo-1-methyl-1H-indole
Poids de la formule 210.07
Pourcentage de pureté 97%