Learn More
4-bromo-1-méthyl-1H-pyrazol-3-amine, tech., Thermo Scientific™
Code produit 10357064
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10357064 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10357064 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur GK00323DA
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine
CAS 146941-72-2
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C4H6BrN3
Numéro MDL MFCD00663065
Quantité 1 g
Synonyme 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole, 3-amino-4-bromo-1-methylpyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methylpyrazole-3-ylamine, acmc-1bzbh, 1h-pyrazol-3-amine,4-bromo-1-methyl
Clé InChI WYPUMGAZSVZUGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C=C(Br)C(N)=N1
Nom IUPAC 4-bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Poids moléculaire (g/mol) 176.02
CID PubChem 2735283
Poids de la formule 176.02
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Technique