Learn More
(4-bromo-1-méthyl-1H-pyrazol-3-yl)méthanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10694765
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10694765 250 mg 250mg
10265884 1 g 1g
10265404 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10694765 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC63909CB
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 915707-65-2
Formule moléculaire C5H7BrN2O
Poids moléculaire (g/mol) 191.028
Numéro MDL MFCD06202888
Clé InChI JFGLJTFTVBZOCB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 4-bromo-1-methylpyrazol-3-yl methanol, 4-bromo-3-hydroxymethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 4-bromo-1-methylpyrazol-3-yl methan-1-ol, pubchem23717
CID PubChem 24229713
Nom IUPAC (4-bromo-1-méthylpyrazol-3-yl)méthanol
SMILES CN1C=C(C(=N1)CO)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 191.03
Pourcentage de pureté 97%