Learn More
4-bromo-1-méthyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10097879
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10097879 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10097879 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00324DA
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
CAS 287922-71-8
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C5H4BrN3
Numéro MDL MFCD00103545
Quantité 1 g
Synonyme 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carbonitrile, 1h-pyrazole-3-carbonitrile, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-pyrazole-3-carbonitrile
Clé InChI NTTLCOOFUGHMJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C=C(Br)C(=N1)C#N
Nom IUPAC 4-bromo-1-méthylpyrazole-3-carbonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 186.01
CID PubChem 45594322
Poids de la formule 186.01