Learn More
4-bromo-1-méthyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15485927
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15485927 1 g 1g
15428335 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15485927 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33131.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 287922-71-8 | Molecular Formula: C5H4BrN3 | Molecular Weight: 186.01 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Les benzoylthiophènes sont des amplificateurs allostériques (AE) de l’activité agoniste du récepteur de l’adénosine A1.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,26 g/l) (25°C),
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Veiller à une ventilation suffisante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 287922-71-8
Formule moléculaire C5H4BrN3
Poids moléculaire (g/mol) 186.01
Numéro MDL MFCD00103545
Clé InChI NTTLCOOFUGHMJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carbonitrile, 1h-pyrazole-3-carbonitrile, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-pyrazole-3-carbonitrile
CID PubChem 45594322
Nom IUPAC 4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
SMILES CN1C=C(Br)C(=N1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
Point de fusion 103°C to 105°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Poids de la formule 186.01
Pourcentage de pureté 97%