Learn More
4-bromo-1-méthyl-1 H-pyrazole-3-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15416297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15416297 5 g 5g
15468495 250 mg 250mg
15406297 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15416297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33484.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 287917-96-8 | Molecular Formula: C5H5BrN2O | Molecular Weight: 189.012 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 287917-96-8
Formule moléculaire C5H5BrN2O
Poids moléculaire (g/mol) 189.012
Numéro MDL MFCD00103235
Clé InChI KGIYMMPLYIITLL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2735595
Nom IUPAC 4-bromo-1-méthylpyrazole-3-carbalaldéhyde
SMILES CN1C=C(C(=N1)C=O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde
Point de fusion 69°C to 71°C
Quantité 5 g
Sensibilité Air sensitive
Synonyme 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carbaldehyde, 4-bromo-3-formyl-1-methyl-1h-pyrazole, 4-bromo-1-methylpyrazole-3-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl, pubchem23668, acmc-209h4p, buttpark 88\08-06, 4-bromo-3-formyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole-3-carboxaldehyde,4-bromo-1-methyl
Poids de la formule 189.01
Pourcentage de pureté 97%