Learn More
Acide 4-bromo-1-méthyl-1H-pyrazole-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10327364
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10327364 250 mg 250mg
10443214 1 g 1g
10178224 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10327364 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC63901CB
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 84547-86-4
Formule moléculaire C5H5BrN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 205.011
Clé InChI LEEPGDCCHVRYHK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, pubchem16814, 4-bromo-1-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid #
CID PubChem 536013
Nom IUPAC Acide 4-bromo-1-méthylpyrazole-3-carboxylique
SMILES CN1C=C(C(=N1)C(=O)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 205.01
Pourcentage de pureté 97%