Learn More
4-bromo-1-méthyl-1H-pyrazole-5-carbalaldéhyde, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10212552
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10212552 1 g 1g
10039431 250 mg 250mg
10091784 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10212552 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00866DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 473528-88-0
Formule moléculaire C5H5BrN2O
Poids moléculaire (g/mol) 189.012
Numéro MDL MFCD03074341
Clé InChI GXAHYXQWHWDEDY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2794634
Nom IUPAC 4-bromo-2-méthylpyrazole-3-carbalaldéhyde
SMILES CN1C(=C(C=N1)Br)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 4-bromo-1-methylpyrazole-5-carbaldehyde, 4-bromo-2-methyl-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl, acmc-1akfs, 4-bromo-1-methylpyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-2-methyl-2 h-pyrazole-3-carbaldehyde
Poids de la formule 189.01
Pourcentage de pureté 97%