Learn More
4-Bromo-1-méthyl-1H-pyrazole-5-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde |
| Point de fusion | 97°C to 98°C |
| Quantité | 5 g |
| Sensibilité | Air sensitive |
| Poids de la formule | 189.01 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.