Learn More
4-bromo-1-méthyl-1H-pyrazole, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15432109
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15432109 25 g 25g
15442109 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15432109 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64768.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 15803-02-8 | C4H5BrN2 | 161.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15803-02-8
Formule moléculaire C4H5BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 161.00
Numéro MDL MFCD02179565
Clé InChI IXJSDKIJPVSPKF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-4-bromo-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-1-methyl, 1-mehtyl-4-bromo-1h-pyrazole, 1-methyl-4-bromopyrazole, 4-bromo-1-methyl-pyrazole, 4-bromo-2-methyl-1h-pyrazole, zlchem 151, pubchem16867, 4bmp
CID PubChem 167433
Nom IUPAC 4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
SMILES CN1C=C(Br)C=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.558 g/mL
Point d’ébullition 185°C to 188°C
Point d’éclair 94°C (201°F)
Indice de réfraction 1.531
Quantité 25 g
Beilstein 108120
Poids de la formule 161
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Liquide