Learn More
4-bromo-1-méthyl-3-(trifluorométhyl)1-H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10136772
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10136772 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10433773 1 g Flacon en verre ambré 1g
10420564 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10136772 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00978CB
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 497832-99-2
Formule moléculaire C5H4BrF3N2
Poids moléculaire (g/mol) 229
Numéro MDL MFCD04115415
Clé InChI TZAYNGPUOOUEAP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 4-bromo-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole, 1h-pyrazole,4-bromo-1-methyl-3-trifluoromethyl, 1h-pyrazole, 4-bromo-1-methyl-3-trifluoromethyl, pubchem16983, buttpark 99\18-60, 4-bromo-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazol, 4-bromo-1-methyl-3-trifluoromethyl ;-1h-pyrazole
CID PubChem 2794651
Nom IUPAC 4-bromo-1-méthyle-3-(trifluorométhyle)pyrazole
SMILES CN1C=C(C(=N1)C(F)(F)F)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 229
Pourcentage de pureté 97%