Learn More
4-Bromo-(1-oxyl-2,2,5,5-tétraméthyle-∆3-pyrroline-3-méthylle) méthanethiosulfonate, TRC
Code produit 30134859
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134859 25 mg 25mg
30007098 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134859 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68629025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 215956-55-1
Formule moléculaire C10 H17 Br N O3 S2
Poids moléculaire (g/mol) 343.28
Nom IUPAC 3-bromo-1-λ^{1}-oxydanyl-2,2,5,5-tétraméthyle-4-(méthylsulfonylsulfanylméthyl)pyrrole
SMILES CC1(C)N([O])C(C)(C)C(=C1Br)CSS(=O)(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-(1-oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-delta-3-pyrroline-3-methyl) Methanethiosulfonate
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H17BrNO3S2/c1-9(2)7(6-16-17(5,14)15)8(11)10(3,4)12(9)13/h6H2,1-5H3
Poids de la formule 341.9833