Learn More
4-bromo1- H-indazole, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15421789
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15421789 25 g 25g
15401789 1 g 1g
15411789 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15421789 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64527.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 186407-74-9 | C7H5BrN2 | 197.035 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 186407-74-9
Formule moléculaire C7H5BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 197.035
Numéro MDL MFCD05664001
Clé InChI KJIODOACRIRBPB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromoindazole, 1h-indazole, 4-bromo, 4-bromo 1h indazole, 4-bromo-indazole, bromo-1h-indazole, pubchem7834, 4-bromo-2h-indazole, acmc-1bzds, 4-bromanyl-1h-indazole
CID PubChem 22352548
Nom IUPAC 4-bromo-1H-indazole
SMILES C1=CC2=C(C=NN2)C(=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1H-indazole
Point de fusion 164°C to 169°C
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 9757929
Poids de la formule 197.04
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Solide