Learn More
4-bromo-1H-indole-3-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10136992
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10136992 1 g 1g
10142804 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10136992 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07344DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 98600-34-1
Formule moléculaire C9H6BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 224.057
Clé InChI IPAFHZDRYAWZOB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromoindole-3-carboxaldehyde, 4-bromoindole-3-carboxyaldehyde, 4-bromo-3-formylindole, 4-bromo-1h-indole-3-carboxaldehyde, 4-bromoindole-3-carbaldehyde, 4-bromo-3-formyl-1h-indole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 4-bromo, 4-bromo-3-indolecarbaldehyde, pubchem7682, acmc-209saq
CID PubChem 2763178
Nom IUPAC 4-bromo-1H-indole-3-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Br)C(=CN2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 224.06
Pourcentage de pureté 97%