Learn More
4-bromo-1H-indole-3-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 224.06 |
| Pourcentage de pureté | 97% |