Learn More
4-bromo-1H-pyrazole-3-carbonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10663223
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10663223 1 g Flacon en verre ambré 1g
10273612 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10317354 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10663223 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RF05036DA
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 288246-16-2
Formule moléculaire C4H2BrN3
Poids moléculaire (g/mol) 171.985
Numéro MDL MFCD00105683
Clé InChI ZXVFKQRZKKGVNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-1h-pyrazole-3-carbonitrile, 4-bromo-2h-pyrazole-3-carbonitrile, 4-bromopyrazole-3-carbonitrile, 4-bromo-3-cyano-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-3-carbonitrile, 4-bromo, pubchem10182, acmc-20aa8h, maybridge1_006470, ksc497k2j, buttpark 181\04-37
CID PubChem 2735623
Nom IUPAC 4-bromo-1H-pyrazole-5-carbonitrile
SMILES C1=NNC(=C1Br)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1H-pyrazole-3-carbonitrile
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 171.98
Pourcentage de pureté 97%