Learn More
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbalaldéhyde, 95 + %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 174.98 |
| Pourcentage de pureté | 95% |