Learn More
4-bromo-1H-pyrazole, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15421979
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15421979 25 g 25g
15431979 500 g 500g
15441979 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15421979 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64673.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.50€
    53.65€ / 25g
    Économisez 5.85€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2075-45-8 | C3H3BrN2 | 146.98 g/mol
4-Bromopyrazole may be used in the preparation of 4-bromo-1-(2-chloroethyl)-1H-pyrazole. It may be used as starting material in the synthesis of 1,4?-bipyrazoles. Also used in the synthesis of various pharmaceutical and biologically active compounds, including inhibitors. It is also shown to be one of the 4-substituted pyrazoles, being able to act as inhibitor of liver alcohol dehydrogenase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromopyazole peut être utilisé dans la préparation du 4-bromo-1-(2-chloroéthyl)-1H-pyrazole. Il peut être utilisé comme matériau de départ dans la synthèse de 1,4′-bipyrazoles. Également utilisé dans la synthèse de divers composés pharmaceutiques et biologiquement actifs, y compris les inhibiteurs. Il s’avère également être l’une des pyrazoles 4-substituées, capable d’agir comme inhibiteur de l’alcool déshydrogénase hépatique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2075-45-8
Formule moléculaire C3H3BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 146.98
Numéro MDL MFCD00075602
Clé InChI WVGCPEDBFHEHEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromopyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo, 4-brompyrazole, 4-bromo-pyrazole, pyrazole, 4-bromo, 4-bromo pyrazole, byz, zlchem 126, 1h-pyrazole,4-bromo, pubchem11041
CID PubChem 16375
Nom IUPAC 4-bromo-1H-pyrazole
SMILES BrC1=CNN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1H-pyrazole
Point de fusion 93°C to 96°C (literature)
Point d’ébullition 250°C to 260°C (literature)
Quantité 25 g
Beilstein 106510
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 146.97
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Solide