Learn More
4-Bromo-1H-pyrazole, TRC
Code produit 30342124
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30342124 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30342124 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68711050G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1H-pyrazole
CAS 2075-45-8
Formule moléculaire C3H3BrN2
Quantité 50 g
Synonyme 4-Bromopyrazole, NSC 522023
Formule InChI InChI=1S/C3H3BrN2/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H,(H,5,6)
SMILES Brc1cn[nH]c1
Nom IUPAC 4-bromo-1H-pyrazole
Poids moléculaire (g/mol) 146.97
Poids de la formule 145.948