Learn More
4’-Bromo-2,2,2-trifluoroacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15496467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15496467 5 g 5g
15486467 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15496467 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33627.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 16184-89-7 | C8H4BrF3O | 253.018 g/mol
4?-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone may be used in the preparation of carbonyl-bridged bithiazole derivatives. Also used as a reagent to synthesize MK-5046, a selective Bombesin receptor subtype-3 agonist used to treat obesity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4′-bromo-2,2,2-trifluoroacétophénone peut être utilisé dans la préparation de dérivés bithiazole pontés par carbonyle. Également utilisé comme réactif pour synthétiser le MK-5046, un agoniste sélectif de sous-type 3 du récepteur de la bombésine utilisé pour traiter l’obésité.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16184-89-7
Formule moléculaire C8H4BrF3O
Poids moléculaire (g/mol) 253.018
Numéro MDL MFCD00191862
Clé InChI IHGSAQHSAGRWNI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoroethanone, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 1-4-bromo-phenyl-2,2,2-trifluoro-ethanone, ethanone, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoro, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoro-1-ethanone, intermediates-zcf02216, 4-trifluoroacetylbromobenzene, 4'-bromo-2,2,2-trifluoracetophenone, 4'-bromo-2,2,2-trifluoroaceto-phenone
CID PubChem 603866
Nom IUPAC 1-(4-bromophényl)-2,2,2-trifluoroéthanone
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)C(F)(F)F)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Point de fusion 26°C to 30°C
Point d’ébullition 95°C (4 mmHg)
Quantité 5 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 253.02
Pourcentage de pureté 97%