Learn More
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11475827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11475827 5 g 5g
11465827 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11475827 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24389.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 144584-66-7 | C7H3BrF2O2 | 237 g/mol
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Il est instable à une température normale. La température de stockage est de 2 - 4°C. Les agents oxydants sont des matières incompatibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144584-66-7
Formule moléculaire C7H3BrF2O2
Poids moléculaire (g/mol) 237
Numéro MDL MFCD01631385
Clé InChI LSZYHXNOLVSZHH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole, 4-bromo-2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole, 2,2-difluoro-4-bromo-1,3-benzodioxole, 1,3-benzodioxol-4-bromo, 2,2-difluoro, 4-bromo-2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole, 4-bromo-2,2-difluorobenzo d 1,3-dioxolene, acmc-20a3ue, 4-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol, 1,3-benzodioxole,4-bromo-2,2-difluoro, 4-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxolane
CID PubChem 2773297
Nom IUPAC 4-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Br)OC(O2)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Indice de réfraction 1.4968
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 237
Pourcentage de pureté 97%