Learn More
4-bromo-2,2-diphénylbutyronitrile, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493378
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493378 100 g 100g
11483378 25 g 25g
11403388 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493378 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17786.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 39186-58-8 | C16H14BrN | 300.199 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39186-58-8
Formule moléculaire C16H14BrN
Poids moléculaire (g/mol) 300.199
Numéro MDL MFCD00001845
Clé InChI IGYSFJHVFHNOEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2,2-diphenylbutyronitrile, 2,2-diphenyl-4-bromobutyronitrile, 4-bromo-2,2-diphenyl-butyronitrile, 3-cyano-3,3-diphenylpropyl bromide, benzeneacetonitrile, .alpha.-2-bromoethyl-.alpha.-phenyl, acmc-1csza, butyronitrile,2-diphenyl, ksc495i2r, aronis25014, bromoethyl diphenyl acetonitrile
CID PubChem 96575
Nom IUPAC 4-Bromo-2,2-diphénylbutanenitrile
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCBr)(C#N)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2,2-diphenylbutyronitrile
Point de fusion 67°C to 69°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 1684952
Poids de la formule 300.2
Pourcentage de pureté 95%