Learn More
4-Bromo-2,2-diphénylbutyronitrile, TRC
Code produit 30340304
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30340304 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30340304 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68420510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2,2-diphenylbutyronitrile
CAS 39186-58-8
Formule moléculaire C16H14BrN
Quantité 10 g
Synonyme 1-Bromo-3,3-diphenyl-3-cyanopropane, 2,2-Diphenyl-4-bromobutyronitrile, 3-Cyano-3,3-diphenylpropyl Bromide, NSC 80688
Formule InChI InChI=1S/C16H14BrN/c17-12-11-16(13-18,14-7-3-1-4-8-14)15-9-5-2-6-10-15/h1-10H,11-12H2
SMILES BrCCC(C#N)(c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC 4-bromo-2,2-diphénylbutanenitrile
Poids moléculaire (g/mol) 300.19